文件
R909289
N'-[(E)-(2-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-ETHYL-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C20H20BrN5O2S
CAS號碼:
分子量::
474.383
MDL號碼: