文件
R907626
N'-[(E)-(2-BROMOPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-BROMOPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C23H17Br2N5OS
CAS號碼:
分子量::
571.297
MDL號碼: