文件
R882658
N-(4-CHLOROPHENYL)-2-{(3Z)-2-OXO-3-[4-OXO-3-(2-PHENYLETHYL)-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE]-2,3-DIHYDRO-1H-INDOL-1-YL}ACETAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C27H20ClN3O3S2
CAS號碼:
分子量::
534.06
MDL號碼: