文件
R880841
3-{(5Z)-5-[1-(4-METHYLBENZYL)-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOL-3-YLIDENE]-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL}PROPANOIC ACID
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C22H18N2O4S2
CAS號碼:
分子量::
438.528
MDL號碼: