文件
R879363
(5Z)-2-(1-AZEPANYL)-5-{[3-(4-ETHOXY-3-METHYLPHENYL)-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL]METHYLENE}-1,3-THIAZOL-4(5H)-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C28H30N4O2S
CAS號碼:
分子量::
486.641
MDL號碼: