文件
R857432
2-{[3-ALLYL-5-(4-METHYLPHENYL)-4-OXO-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}-N-(2-FLUOROPHENYL)ACETAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C24H20FN3O2S2
CAS號碼:
分子量::
465.572
MDL號碼: