文件
R855642
2-({2-[1-(4-CHLOROPHENYL)-2,5-DIMETHYL-1H-PYRROL-3-YL]-2-OXOETHYL}SULFANYL)-5,6-DIMETHYL-3-PHENYLTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-4(3H)-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C28H24ClN3O2S2
CAS號碼:
分子量::
534.103
MDL號碼: