文件
R852554
N-(1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-{[5-(3,4-DIMETHYLPHENYL)-4-OXO-3-PHENYL-3,4-DIHYDROTHIENO[2,3-D]PYRIMIDIN-2-YL]SULFANYL}ACETAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C29H23N3O4S2
CAS號碼:
分子量::
541.652
MDL號碼: