文件
R849243
3-HYDROXY-4-(4-METHOXYBENZOYL)-1-(5-METHYL-1,3,4-THIADIAZOL-2-YL)-5-(4-NITROPHENYL)-1,5-DIHYDRO-2H-PYRROL-2-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C21H16N4O6S
CAS號碼:
分子量::
452.449
MDL號碼: