文件
R845205
3-{(5Z)-5-[(3-{4-[(4-CHLOROBENZYL)OXY]PHENYL}-1-PHENYL-1H-PYRAZOL-4-YL)METHYLENE]-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-3-YL}PROPANOIC ACID
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C29H22ClN3O4S2
CAS號碼:
分子量::
576.097
MDL號碼: