文件
R840882
4-{[(E)-(5-BROMO-2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C18H16BrFN4O3S
CAS號碼:
分子量::
467.32
MDL號碼: