文件
R840750
4-{[(E)-(4-ETHOXY-3-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-5-(3,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C21H24N4O5S
CAS號碼:
分子量::
444.513
MDL號碼: