文件
R834327
ETHYL 2-[3-(4-ETHOXYBENZOYL)-4-HYDROXY-5-OXO-2-(4-PROPOXYPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C29H30N2O7S
CAS號碼:
分子量::
550.636
MDL號碼: