文件
R833940
ETHYL 2-[3-(4-FLUOROBENZOYL)-4-HYDROXY-5-OXO-2-(3-PHENOXYPHENYL)-2,5-DIHYDRO-1H-PYRROL-1-YL]-4-METHYL-1,3-THIAZOLE-5-CARBOXYLATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C30H23FN2O6S
CAS號碼:
分子量::
558.59
MDL號碼: