Key Documents
R807656
1-[(E)-(2-{2-[2-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)ANILINO]-2-OXOACETYL}HYDRAZONO)METHYL]-2-NAPHTHYL BENZOATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C31H26N4O6
CAS號碼:
分子量::
550.576
MDL號碼: