文件
R807559
2-METHOXY-4-((E)-{[[2-(4-MORPHOLINYLCARBONYL)ANILINO](OXO)ACETYL]HYDRAZONO}METHYL)PHENYL 4-METHOXYBENZOATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C29H28N4O8
CAS號碼:
分子量::
560.569
MDL號碼: