文件
R799947
4-NITRO-N'-{(E)-[4-OXO-2-(2-PYRIDINYLSULFANYL)-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-3-YL]METHYLIDENE}BENZOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C21H14N6O4S
CAS號碼:
分子量::
446.448
MDL號碼: