文件
R766291
2-[(1-BENZYL-1H-BENZIMIDAZOL-2-YL)SULFANYL]-N'-[(E)-(3-BROMO-4-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C24H21BrN4O2S
CAS號碼:
分子量::
509.429
MDL號碼: