文件
R687596
1-[4-(DIFLUOROMETHOXY)PHENYL]-3-(4-METHYLPHENYL)-5H,6H,7H,8H,9H-PYRAZOLO[1,2-A][1,2]DIAZEPIN-4-IUM BROMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C22H23BrF2N2O
CAS號碼:
分子量::
449.342
MDL號碼: