文件
R680966
2-METHYL-N-[2,2,2-TRICHLORO-1-({[(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)AMINO]CARBOTHIOYL}AMINO)ETHYL]PROPANAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C18H22Cl3N5O2S
CAS號碼:
分子量::
478.831
MDL號碼: