文件
R582379
4-BROMO-N-{2,2,2-TRICHLORO-1-[(1,5-DIMETHYL-3-OXO-2-PHENYL-2,3-DIHYDRO-1H-PYRAZOL-4-YL)AMINO]ETHYL}BENZAMIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C20H18BrCl3N4O2
CAS號碼:
分子量::
532.655
MDL號碼: