文件
R556572
3,4-DIMETHOXYBENZALDEHYDE [7-(2-HYDROXY-3-ISOPROPOXYPROPYL)-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C21H28N6O6
CAS號碼:
分子量::
460.494
MDL號碼: