文件
R556432
2-HYDROXYBENZALDEHYDE {7-[2-HYDROXY-3-(2-METHYLPHENOXY)PROPYL]-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL}HYDRAZONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C23H24N6O5
CAS號碼:
分子量::
464.485
MDL號碼: