文件
R543217
PENTYL ({7-[(2Z)-3-CHLORO-2-BUTENYL]-3-METHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL}SULFANYL)ACETATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C17H23ClN4O4S
CAS號碼:
分子量::
414.914
MDL號碼: