文件
R528447
N'-[(E)-(2-METHOXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[5-(4-METHYLPHENYL)-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C25H23N5O2S
CAS號碼:
分子量::
457.558
MDL號碼: