文件
R493996
4-BROMO-2-[(E)-({4-[(4-{[(E)-(5-BROMO-2-HYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}PHENYL)SULFONYL]PHENYL}IMINO)METHYL]PHENOL
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C26H18Br2N2O4S
CAS號碼:
分子量::
614.316
MDL號碼: