文件
R447528
N'-[(E)-(2,4-DIHYDROXYPHENYL)METHYLIDENE]-2-(1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-1,2,3,6-TETRAHYDRO-7H-PURIN-7-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C16H16N6O5
CAS號碼:
分子量::
372.343
MDL號碼: