文件
R440418
N'-{(E)-[4-(BENZYLOXY)PHENYL]METHYLIDENE}-2-(1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-1,2,3,6-TETRAHYDRO-7H-PURIN-7-YL)ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C23H22N6O4
CAS號碼:
分子量::
446.47
MDL號碼: