文件
R148652
3-[(Z)-(3-CYCLOHEXYL-4-OXO-2-THIOXO-1,3-THIAZOLIDIN-5-YLIDENE)METHYL]-2-{[3-(1H-IMIDAZOL-1-YL)PROPYL]AMINO}-4H-PYRIDO[1,2-A]PYRIMIDIN-4-ONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C24H26N6O2S2
CAS號碼:
分子量::
494.642
MDL號碼: