文件
R141755
5-(4-CHLOROPHENYL)-4-{[(E)-(2,4,5-TRIMETHOXYPHENYL)METHYLIDENE]AMINO}-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL HYDROSULFIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C18H17ClN4O3S
CAS號碼:
分子量::
404.878
MDL號碼: