文件
R139661
4-METHOXYBENZALDEHYDE [7-(3-BROMOBENZYL)-1,3-DIMETHYL-2,6-DIOXO-2,3,6,7-TETRAHYDRO-1H-PURIN-8-YL]HYDRAZONE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C22H21BrN6O3
CAS號碼:
分子量::
497.355
MDL號碼: