文件
R105317
DIMETHYL 2-[(2,3-DIHYDRO-1,4-BENZODIOXIN-2-YLCARBONYL)AMINO]-5,6-DIHYDRO-4H-CYCLOPENTA[B]THIOPHENE-3,4-DICARBOXYLATE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C20H19NO7S
CAS號碼:
分子量::
417.441
MDL號碼: