文件
R105058
N'-[(E)-(5-BROMO-2-FLUOROPHENYL)METHYLIDENE]-2-{[4-(4-CHLOROPHENYL)-5-(4-METHOXYPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]SULFANYL}ACETOHYDRAZIDE
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C24H18BrClFN5O2S
CAS號碼:
分子量::
574.863
MDL號碼: