重要文件
Q205
Sigma-Aldrich
对四联苯
98%
同義詞:
四联苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5C6H4C6H4C6H5
CAS號碼:
分子量::
306.40
Beilstein:
1912745
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
98%
bp
428 °C/18 mmHg (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
λmax
298 nm
SMILES 字串
c1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)-c3ccc(cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H18/c1-3-7-19(8-4-1)21-11-15-23(16-12-21)24-17-13-22(14-18-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-18H
InChI 密鑰
GPRIERYVMZVKTC-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Mingliang Zhang et al.
Journal of chromatography. A, 1365, 148-155 (2014-09-25)
One-pot synthesis of surface-confined ionic liquid functionalized silica spheres was proposed using N-(3-aminopropyl)imidazole, γ-isopropyltriethoxysilane and 1-bromooctadecane as starting materials. The surface modification of the silica spheres was successful with a high surface density of octadecylimidazolium, enabling the utilization of this