文件
PH016161
Sigma-Aldrich
2-(4-Morpholinyl)-N-(2-pyridinylmethyl)ethanamine
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C12H19N3O
分子量::
221.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
C1(CNCCN2CCOCC2)=CC=CC=N1
InChI
1S/C12H19N3O/c1-2-4-14-12(3-1)11-13-5-6-15-7-9-16-10-8-15/h1-4,13H,5-11H2
InChI 密鑰
FXJGCSOQLRCWBD-UHFFFAOYSA-N