文件
PH016151
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-ethyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H11NO3
分子量::
169.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
SMILES 字串
O=C(OCC)C1=C(CC)OC=N1
InChI
1S/C8H11NO3/c1-3-6-7(9-5-12-6)8(10)11-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
GBYIDBVZBQLCLF-UHFFFAOYSA-N