文件
PH011897
Sigma-Aldrich
N-Allyltetrahydro-3-thiophenamine 1,1-dioxide hydrochloride
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C7H14ClNO2S
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
SMILES 字串
C=CCNC1CCS(=O)(C1)=O.Cl
InChI
1S/C7H13NO2S.ClH/c1-2-4-8-7-3-5-11(9,10)6-7;/h2,7-8H,1,3-6H2;1H