文件
PH009026
Sigma-Aldrich
N,1-Dimethyl-1H-indole-2-carboxamide
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C11H12N2O
CAS號碼:
SMILES 字串
CN1C(C(NC)=O)=CC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C11H12N2O/c1-12-11(14)10-7-8-5-3-4-6-9(8)13(10)2/h3-7H,1-2H3,(H,12,14)