Key Documents
PH006842
Sigma-Aldrich
2-Oxo-2,3-dihydro-1,3-benzoxazole-6-carboxylic acid
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C8H5NO4
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
SMILES 字串
O=C1OC2=CC(C(O)=O)=CC=C2N1
InChI
1S/C8H5NO4/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)13-8(12)9-5/h1-3H,(H,9,12)(H,10,11)