文件
PH005735
Sigma-Aldrich
(2-Amino-5-chlorophenyl)(4-chlorophenyl)methanone
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C13H9Cl2NO
CAS號碼:
SMILES 字串
O=C(C1=CC=C(Cl)C=C1)C2=CC(Cl)=CC=C2N
InChI
1S/C13H9Cl2NO/c14-9-3-1-8(2-4-9)13(17)11-7-10(15)5-6-12(11)16/h1-7H,16H2