文件
PH004485
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,4-dioxo-3-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C13H12N2O4
CAS號碼:
MDL號碼:
SMILES 字串
O=C(C(C(OCC)=O)=CN1)N(C1=O)C2=CC=CC=C2