文件
PH003902
(10R,13S)-17-(1-hydroxypropan-2-yl)-10,13-dimethyl-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C22H34O2
CAS號碼:
分子量::
330.515
MDL號碼: