文件
PH003721
Sigma-Aldrich
2-(3,4-Dichlorobenzyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C15H9Cl2NO2
CAS號碼:
MDL號碼:
SMILES 字串
O=C(N1CC2=CC=C(Cl)C(Cl)=C2)C(C=CC=C3)=C3C1=O