SMILES 字串
NC1=C(C(C2=CC=CC=C2)=O)SC(NC3=CC=CC=C3)=C1C(NC4=CC=CC=C4)=O
InChI
1S/C24H19N3O2S/c25-20-19(23(29)26-17-12-6-2-7-13-17)24(27-18-14-8-3-9-15-18)30-22(20)21(28)16-10-4-1-5-11-16/h1-15,27H,25H2,(H,26,29)