文件
PH002690
Sigma-Aldrich
Methyl 2,10-dichloro-12h-dibenzo[d,g][1,3]dioxocine-6-carboxylate
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C16H12Cl2O4
CAS號碼:
MDL號碼:
SMILES 字串
ClC1=CC=C(OC(C(OC)=O)OC(C=C2)=C(C=C2Cl)C3)C3=C1
InChI
1S/C16H12Cl2O4/c1-20-15(19)16-21-13-4-2-11(17)7-9(13)6-10-8-12(18)3-5-14(10)22-16/h2-5,7-8,16H,6H2,1H3