SMILES 字串
O=C1C(C2=CC=CC=C2)(CCN(CC)CC)C3=CC=CC=C3N1N(C)CC4=CC(Cl)=CC=C4OC
InChI
1S/C29H34ClN3O2/c1-5-32(6-2)19-18-29(23-12-8-7-9-13-23)25-14-10-11-15-26(25)33(28(29)34)31(3)21-22-20-24(30)16-17-27(22)35-4/h7-17,20H,5-6,18-19,21H2,1-4H3