文件
PH000089
Sigma-Aldrich
2-(2-Butoxy-2-oxoethyl)acrylic acid
AldrichCPR
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C9H14O4
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
SMILES 字串
C=C(C(O)=O)CC(OCCCC)=O
InChI
1S/C9H14O4/c1-3-4-5-13-8(10)6-7(2)9(11)12/h2-6H2,1H3,(H,11,12)