重要文件
P34808
Sigma-Aldrich
4-苯基氨基脲
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5NHCONHNH2
CAS號碼:
分子量::
151.17
Beilstein:
511107
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
mp
122-125 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
NNC(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H9N3O/c8-10-7(11)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,8H2,(H2,9,10,11)
InChI 密鑰
MOCKWYUCPREFCZ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)