重要文件
O5209
Sigma-Aldrich
2-辛烯酸
technical grade, 85%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)4CH=CHCO2H
CAS號碼:
分子量::
142.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
描述
predominantly trans
化驗
85%
折射率
n20/D 1.4588 (lit.)
bp
154 °C/22 mmHg (lit.)
mp
5-6 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCC\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h6-7H,2-5H2,1H3,(H,9,10)/b7-6+
InChI 密鑰
CWMPPVPFLSZGCY-VOTSOKGWSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)