重要文件
O1626
Sigma-Aldrich
草酰苹果酸 三钠盐
~95%
同義詞:
α-羟基-β-草酰琥珀酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H3O8Na3
CAS號碼:
分子量::
272.05
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
~95%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[Na].OC(C(C(O)=O)C(=O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H6O8.3Na/c7-2(5(11)12)1(4(9)10)3(8)6(13)14;;;/h1-2,7H,(H,9,10)(H,11,12)(H,13,14);;;/q;3*+1/p-3
InChI 密鑰
WSDSCXNEGCRTMS-UHFFFAOYSA-K
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)